Documentos clave
GF31159324
Brass
tube, Cu 63%/Zn 37%, outside diameter 3.17 mm, length 200 mm, wall thickness 0.455 mm
Sinónimos:
CU027510
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 311-593-24
Longitud
200 mm
D.E.
3.17 mm
pared grosor
0.455 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)