357634
Nickel
wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9%
Formulario
wire
idoneidad de la reacción
core: nickel
reagent type: catalyst
resistividad
6.97 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
0.25 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Various reactions such as hydrogenation, oxidative addition, C−H activation, oxidative cyclization, cross-coupling reaction.
- Selective hydrogenolysis of the aromatic ethers.
- Steam reforming process to produce hydrogen and synthesis gas.
- Benzaldehyde hydrogenation.
- Methanation of CO2.
Cantidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?