29666-U
MSQ™ Caps with Septa, Mass Spec Quality
thread for 9 mm, natural PTFE/silicone septa (with slit), pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
descripción
Caps with little to no background contamination
MSQ
Características
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
membrana de goma grosor
1.0 mm
Adaptador
thread for 9 mm
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)