This foil product is cold rolled from thicker stock.
356808
Iron
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.9% trace metals basis
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
foil
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iron
resistividad
9.71 μΩ-cm
grosor
0.1 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Cantidad
- 50×50 mm (approximately 2 g)
- 100×100 mm (approximately 8 g)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
-
I am reaching out to inquire about the manufacturing process of your Fe foil. Specifically, I would like to know whether it is produced through rolling, an electrolytic process, or another method.
1 answer-