Documentos clave
GF94915716
Brass
tube, Cu63%/Zn37%, length 500 mm, outside diameter 3.17 mm, wall thickness 0.455 mm
Sinónimos:
CU027510
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 949-157-16
Longitud
500 mm
D.E.
3.17 mm
pared grosor
0.455 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)