Documentos clave
DWKBWP0150AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 150 mL
Sinónimos:
BWP0150AP
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
round amber polypropylene bottle
wide-neck
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon BWP0150AP
capacidad
150 mL
Aplicación
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Características y beneficios
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)