Documentos clave
Z741120
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials round media storage bottle
wide mouth, capacity 2000 mL, GL 45 polypropylene cap with pour ring
Seleccione un Tamaño
4 EA
US$ 262,00
US$ 262,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
US$ 262,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 262,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Junta
Joints threaded neck (GL45)
esterilidad
non-sterile
Características
graduations
with cap
envase
pkg of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
2000 mL
Descripción general
Borosilicate glass, wide mouth, media/reagent bottles with polypropylene GL 45 thread screw cap with pour ring. Large marking spot and reference graduations.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)