Documentos clave
Z547530
Sigma-Aldrich
Graduated Valumetric bottles
polypropylene cap (with poly-vinyl liner), capacity 30 mL (1 oz)
Seleccione un Tamaño
48 EA
US$ 251,00
US$ 251,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
48 EA
US$ 251,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 251,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
clear bottle
polypropylene cap (with poly-vinyl liner)
round bottle
soda-lime glass bottle (Type III)
wide-mouth bottle
Junta
Joints threaded neck (33-400)
Características
with cap
envase
pkg of 48 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216966
capacidad
30 mL (1 oz)
diám. × Al
34 mm × 68 mm
Descripción general
Ideal for use as sample bottles. They are also useful for dry powders, soil samples, and specimen storage. All bottles are made of clear, Type III soda lime glass.
Información legal
Valumetric is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)