Documentos clave
CLS31770125C
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 125 mL, porosity 40-60 μm
Sinónimos:
Corning® 31770
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 299,00
US$ 299,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 299,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
US$ 299,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Características
cap
fritted
envase
case of 1 ea
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 31770-125C
capacidad
125 mL
diám. × Al
38 mm × 248 mm
tamaño de poro
40-60 μm porosity (coarse)
40-60 μm porosity
coarse
Descripción general
12mm diameter fritted cylinder.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)