Documentos clave
DWKBWP1000P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 1000 mL
Sinónimos:
BWP1000P
About This Item
Código UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon BWP1000P
capacidad
1000 mL
Descripción general
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Aplicación
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Características y beneficios
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Información legal
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)