Merck
D137200
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxytoluene
98%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 259,00
US$ 259,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 259,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 259,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
crystals
mp
39-41 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(OC)c1C
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-8(10-2)5-4-6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)