Documentos clave
CLS986016
Pyrex® heavy-wall ignition tubes
O.D. × L 16 mm × 125 mm
Sinónimos:
Corning® 9860
Seleccione un Tamaño
72 EA
US$ 393,00
288 EA
US$ 569,00
US$ 393,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
72 EA
US$ 393,00
288 EA
US$ 569,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 393,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
graduations: no
envase
case of 288
pack of 72 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 9860-16
D.E. × L
16 mm × 125 mm
color
clear
idoneidad
suitable for (ignition or high heat)
Descripción general
Rimless. Made of Code #7740 glass. Performs well when used continuously at temperatures up to 500 °C or for short periods to 600 °C.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)