Z328685
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical
L 12 mm, bar diam. 4.5 mm
Seleccione un Tamaño
US$ 45,50
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 45,50
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
cylindrical
fabricante / nombre comercial
BRAND 137105
Longitud
12 mm
barra diám.
4.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)