Merck
115878
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxytoluene
99%
Sinónimos:
3-Methylveratrole
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 382,00
US$ 382,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 382,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 382,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.514 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
densidad
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(C)c1OC
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-5-4-6-8(10-2)9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
WMXFNCKPYCAIQW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,3-Dimethoxytoluene has been used to prepare 6,7-dimethoxy-4-hydroxyisochroman-3-one[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Darío A Bianchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(7), 1923-1927 (2004-04-01)
The synthesis of 6,7-dimethoxy-4-hydroxyisochroman-3-one 10 from 2,3-dimethoxytoluene (11) via glyoxylate 12 is reported. Compound 10 strongly inhibited vegetative growth of tobacco plants, whereas developmental patterns (protein levels, protein profile, pigments, and chlorophylls) were not affected. Morphological changes were observed in
Olga V Zalomaeva et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(16), 5202-5209 (2017-04-01)
The selective oxidation of methoxy/methyl-substituted arenes to the corresponding benzoquinones has been first realized using aqueous hydrogen peroxide as a green oxidant, acid tetrabutylammonium salts of the γ-Keggin divanadium-substituted phosphotungstate [γ-PW