CLS3296030C
Pyrex® Gooch crucible, low form, with fritted disc
capacity 30 mL, porosity 40-60 μm
Sinónimos:
Corning® 32960
Seleccione un Tamaño
US$ 398,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 398,00
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Corning 32960-30C
capacidad
30 mL
disco diám.
30 mm
tamaño de poro
40-60 μm porosity
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)