CLS3294030F
Pyrex® Gooch crucible, high form, with fritted disc
capacity 30 mL, porosity 4-5.5 μm
Sinónimos:
Corning® 32940
Seleccione un Tamaño
US$ 435,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 435,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Corning 32940-30F
capacidad
30 mL
disco diám.
30 mm
tamaño de poro
4-5.5 μm porosity
Categorías relacionadas
Descripción general
Crucibles should not be subjected to sudden temperature changes.
In order to avoid strain, they should not be removed from the furnace until the temperature has dropped to 250°C.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)