Documentos clave
SYNF773030M
Synthware Gooch low form crucible
30 mL, frit O.D. 30 mm, porosity: medium
Sinónimos:
Synthware F773030M, Gooch filter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 33,10
US$ 33,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 33,10
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.85
US$ 33,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F773030M
frita D.E.
30 mm
capacidad
30 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware Gooch crucible with fritted disc (O.D. 30 mm) and medium porosity. Made from durable borosilicate glass.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)