Documentos clave
CLS317012
Pyrex® heavy wall drying tray
top W × L × H 305 mm × 457 mm × 72 mm
Sinónimos:
Corning® 3170
Seleccione un Tamaño
4 EA
US$ 1.550,00
US$ 1.550,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
US$ 1.550,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
US$ 1.550,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
Corning 3170-12
parte superior An × L × Al
305 mm × 457 mm × 72 mm
Descripción general
These heavy duty Pyrex drying tray dishes will withstand hot air or steam sterilization and are useful for drying, staining or developing trays. They can be used with gel electrophoresis or paper chromatography. Do not place over direct heat, for oven use only.
  • reusable
  • heavy duty rim
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)