Documentos clave
CLS3180105
Pyrex® evaporating dishes
capacity 290 mL
Sinónimos:
Corning® 3180
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 113,00
6 EA
US$ 505,00
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 113,00
6 EA
US$ 505,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 3180-105
D.E. × Al
~105 mm × 55 mm
capacidad
290 mL
Descripción general
Flat- bottom, beaded rim.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)