Documentos clave
Z155985
Sigma-Aldrich
Stainless steel drying trays
rolled bead, L × W × H 19.1 in. × 12.6 in. × 0.75 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 194,00
US$ 194,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 194,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
US$ 194,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Polarware 19F
L × An × Al
19.1 in. × 12.6 in. × 0.75 in.
Descripción general
Stainless steel drying trays have a low profile, and are lighter weight than glass. We carry a wide range of sizes. The unbreakable stainless steel material has rapid cooling and heating for your samples.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)