Documentos clave
Z155993
Stainless steel drying trays
rolled bead, L × W × H 21.25 in. × 16.25 in. × 0.9 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 276,00
US$ 276,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 276,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
US$ 276,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Polarware 1520
L × An × Al
21.25 in. × 16.25 in. × 0.9 in.
Descripción general
Stainless steel drying trays have a low profile, and are lighter weight than glass. We carry a wide range of sizes. The unbreakable stainless steel material has rapid cooling and heating for your samples.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)