Documentos clave
CLS3140190
Pyrex® crystallizing dish
capacity 2,500 mL, O.D. × H ~190 mm × 100 mm
Sinónimos:
Corning® 3140
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Corning 3140-190
D.E. × Al
~190 mm × 100 mm
capacidad
2,500 mL
Descripción general
  • Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
  • The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
  • Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)