Documentos clave
CLS2480400
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 400 mm, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
laboratory condenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 852,00
6 EA
US$ 1.200,00
US$ 852,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 852,00
6 EA
US$ 1.200,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 852,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Corning 2480-400
funda L
400 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)