Documentos clave
Z530999
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 300 mm, joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 223,00
US$ 223,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 223,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 223,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
Al total
300 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)