Documentos clave
SYNC254400
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm, hose size 10 mm
Sinónimos:
Synthware C254400, Bulb condenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 153,00
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 153,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C254400
manguera tamaño
10 mm
funda L
400 mm
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)