Documentos clave
SYNC251200
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm, hose size 10 mm
Sinónimos:
Synthware C251200, Bulb condenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 262,00
US$ 262,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 262,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 262,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C251200
manguera tamaño
10 mm
funda L
200 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware Allihn condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. A series of internal glass bulbs increase surface area for efficient cooling and prevent loss of volatile substances. With upper standard taper outer joint (24/40) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)