Documentos clave
BR759241
BRAND® cap for UV-cuvette micro
yellow
Sinónimos:
Accessories, Caps, Cuvettes, UV-Cuvettes
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 44,70
US$ 44,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 44,70
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
US$ 44,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PE
polyethylene
yellow
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 759241
Categorías relacionadas
Descripción general
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20 °C.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)