Documentos clave
BR143362
BRAND® tubing
I.D. 8, O.D. 12, W 2.0 mm
Sinónimos:
Tubing
Seleccione un Tamaño
25 M
US$ 326,00
US$ 326,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 M
US$ 326,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
US$ 326,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
silicone
fabricante / nombre comercial
BRAND 143362
D.I.
8
Longitud
25 m
D.E.
12
Anchura
2.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The BRAND® tubing is translucent, allowing for easy monitoring of fluid flow. It is autoclavable at 121 °C, making it suitable for sterilization in laboratory settings. However, it is important to note that the tubing has limited chemical resistance when used with concentrated acids, so caution should be exercised in such applications.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)