Documentos clave
BR152705
BRAND® tubing connector, straight
polypropylene, for tubing i.d., 3 ‑ 5 mm
Sinónimos:
Tubing, Tubing Connectors
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 26,60
US$ 26,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 26,60
About This Item
Código UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.35
US$ 26,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene
Características
for tubing i.d. 3 ‑ 5 mm
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 152705
Longitud
47 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The BRAND® straight tubing connector is made from translucent polypropylene (PP), providing visibility for monitoring fluid flow. This connector is designed to securely join tubings of different diameters, enhancing versatility in fluid transfer applications. Its durable construction ensures a reliable connection, minimizing the risk of leaks or disconnections during use.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)