BR143356
BRAND® tubing
I.D. 4, O.D. 6, W 1.0 mm
Sinónimos:
Tubing
Seleccione un Tamaño
US$ 104,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 104,00
Productos recomendados
Materiales
silicone
fabricante / nombre comercial
BRAND 143356
D.I.
4
Longitud
25 m
D.E.
6
Anchura
1.0 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)