Merck
930873
Sigma-Aldrich
[3-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolylidene]copper chloride
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H36ClCuN2
Peso molecular:
487.59
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
Aplicación
[3-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolylidene]copper chloride is an NHC catalyst bearing a highly hindered and flexible unsymmetrical NHC ligand for hydrofunctionalization reactions. This catalyst can be used in hydroelement additions, element-element additions, carbo-element additions, hydrations, hydroaminations, hydroarylations, hyroalkoxylations, hydrocarboxylations, cyclizations, hydrofluorinations, as well as a variety of combined processes using tandem reactions.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)