Catalizadores de cobre
Los catalizadores de cobre son útiles para condiciones de reacción más suaves y demuestran excelentes rendimientos. Sin embargo, las reacciones químicas son lentas y requieren elevadas temperaturas. Entre las reacciones mediadas por metales de transición para formar enlaces carbono-carbono y enlaces carbono-heteroátomos, la catálisis con cobre se utiliza en las reacciones de Ullmann, las reacciones de Diels-Alder, las expansiones de anillo, el acoplamiento Castro-Stevens, la reacción de Kharasch-Sosnovsky y una notable variante de la cicloadición 1,3 dipolar de Huisgen en la que se utiliza un catalizador de Cu(I) desarrollado de forma independiente por Meldal y Sharpless. Esta denominada cicloadición azida-alquino catalizada con cobre(I) (CuAAC) da lugar a un triazol a partir de un alquino terminal y una azida.
La catálisis de la formación de enlaces carbono-carbono y carbono-heteroátomo es fundamental para la química sintética y la síntesis de compuestos farmacológicos, materiales y biológicos. Los disolventes y ligandos orgánicos como aditivos para las reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas con cobre pueden mejorar el rendimiento de las reacciones y utilizar condiciones más suaves. Proporcionamos catalizadores y precatalizadores de cobre eficientes, así como componentes de marco organometálico (MOF) que contienen cobre.