Merck
715425
Sigma-Aldrich
Chloro[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
95%
Sinónimos:
[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) chloride
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 97,00
US$ 97,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 97,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H24ClCuN2
Número de CAS:
Peso molecular:
403.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 97,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
mp
273-277 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(N2C=CN(\C2=[Cu]/Cl)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.ClH.Cu/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
JMQRNHTTZWNLMH-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Catalyst for:
  • Hydroboration of terminal alkynes
  • Click reaction of azides with terminal alkynes
  • Hydrosilylation of ketones and azide-alkyne cycloadditions
  • Regioselective boron addition to internal alkynes
  • Hydroboration
  • Methylenation-Diels-alder cyclization
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)