Merck
677892
Sigma-Aldrich
Tetrakis (acetonitrile) copper(I) tetrafluoroborate
greener alternative
97%
Sinónimos:
Cu(MeCN)4BF4, Copper(I) tetra(acetonitrile) tetrafluoroborate, Tetra(acetonitrile)copper(1+) tetrafluoroborate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 39,50
5 G
US$ 119,00
US$ 39,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 39,50
5 G
US$ 119,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12BCuF4N4
Número de CAS:
Peso molecular:
314.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 39,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.BF4.Cu/c4*1-2-3;2-1(3,4)5;/h4*1H3;;/q;;;;-1;+1
Clave InChI
YZGSKMIIVMCEFE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicación
Catalyst for greener oxidation of alcohols under aerobic conditions.
Copper(I)/TEMPO-catalyzed aerobic oxidation of primary alcohols to aldehydes with ambient air
Catalyst in Diels-Alder and Ullmann reactions, intramolecular aromatic annulations, ring expansions in steroids, asymmetric aziridination of alkenes, substitution of allylic halides and mesylates, the Kharasch-Sosnovsky reaction.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Moore, J. A.; Partain, E. M.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 1105-1105 (1983)
Tobias Schneider et al.
Scientific reports, 9(1), 19991-19991 (2019-12-29)
Ubiquitylation is an eminent posttranslational modification referring to the covalent attachment of single ubiquitin molecules or polyubiquitin chains to a target protein dictating the fate of such labeled polypeptide chains. Here, we have biochemically produced artificially Lys11-, and Lys27-, and
Bethell, D.; Jenkins, I. L.; Quan, P. M.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1789-1789 (1985)
Kerry E Murphy et al.
Organic letters, 7(7), 1255-1258 (2005-03-25)
[reaction: see text] Peptide-based chiral ligands, readily prepared from commercially available materials, are used to promote Cu-catalyzed asymmetric allylic alkylations of alpha,beta-unsaturated esters bearing a gamma-phosphate with various alkylzinc reagents. These transformations lead to the formation of alpha,alpha'-dialkyl-beta,gamma-unsaturated esters in
Kevin M Gillespie et al.
The Journal of organic chemistry, 67(10), 3450-3458 (2002-05-11)
Racemic 2,2'-diamino-6,6'-dimethylbiphenyl is resolved using simulated moving bed chromatography, and the absolute configuration of the enantiomers is confirmed via the X-ray crystal structure of a derivative. The diamine is condensed with a range of aldehydes to give bidentate aldimine proligands
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf