Merck
92749
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
(2-Chloromethoxyethyl)trimethylsilane, Chloromethyl 2-trimethylsilylethyl ether, SEM-Cl, SEM-chloride
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 250,00
25 ML
US$ 640,00
US$ 250,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 250,00
25 ML
US$ 640,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiCH2CH2OCH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
166.72
Beilstein:
3587289
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 250,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.436
bp
170-172 °C (lit.)
57-59 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)CCOCCl
InChI
1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride (SEM-Cl) is a widely used reagent for the preparation protection groups for amines, alcohols, phenols, and carboxy groups.[1][2] The nitrogen of amides and sulfonamides groups are also protected by using SEM-Cl reagent.[1]
Aplicación
SEM-Cl can be used as a reagent for the preparation of 2,4,5-trisubstituted tetrahydropyrans form homoallylic alcohols by a Prins-type cyclization reaction.[1] It can also be used in the synthesis of amino acid SEM esters from N-protected amino acids in the presence of lithium carbonate.[3]
Otras notas
Protecting-group reagent for alcohols and other functional groups selectively removable with Bu4NF [4][5][6]; Protecting group for pyrroles and imidazoles, facilitating selective metalation [7]; Reagent for the introduction of a protected C1 building block [8]
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protecting groups for the pyrrole and indole nitrogen atom. The [2-(trimethylsilyl) ethoxy] methyl moiety. Lithiation of 1-[[2-(trimethylsilyl) ethoxy] methyl] pyrrole.
Muchowski J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49(1), 203-205 (1984)
T. Wada et al.
Tetrahedron Letters, 36, 1683-1683 (1995)
K Kim et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (21), 2268-2269 (2002-09-21)
A synthetic method to prepare a novel polymer-supported 2-(diphenylmethylsilyl)ethoxymethyl chloride (DSEM-Cl) linker and its applications are described.
Decarboxylative arylation of substituted pyrroles N-protected with 2-(trimethylsilyl) ethoxymethyl (SEM).
Figliola C, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 999, 1-9 (2018)
B.H. Lipshutz et al.
Tetrahedron Letters, 30, 7149-7149 (1989)