708526
Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) dichloride
97%
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
284 °C
cadena SMILES
Cl[Ni]Cl.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C4CCC(CC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C18H33P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*16-18H,1-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
YOCBOYPGZVFUCQ-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- Dehydrobrominative polycondensation
- Arylation reactions
- Cross-coupling
- Suzuki-miyaura cross-coupling reactions
- Kumada coupling of diaryl sulfates with Grignard reagents
- Olefin dimerization
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)