Merck
804371
Sigma-Aldrich
Fro-DO, mixture of diastereomers
97%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 434,00
US$ 434,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 434,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H22N2O6S2
Peso molecular:
498.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 434,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: nickel
reagent type: catalyst
cadena SMILES
O=C(N([C@H](C(C=CC=C1)=C1C2)[C@H]2C3)S3(=O)=O)/C=C/C(N4[C@H](C(C=CC=C5)=C5C6)[C@H]6CS4(=O)=O)=O
InChI
1S/C24H22N2O6S2/c27-21(25-23-17(13-33(25,29)30)11-15-5-1-3-7-19(15)23)9-10-22(28)26-24-18(14-34(26,31)32)12-16-6-2-4-8-20(16)24/h1-10,17-18,23-24H,11-14H2/b10-9+/t17-,18-,23+,24+/m1/s1
Clave InChI
CZVFUQRTDAQUQL-SKLQJEMHSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Enables the generation of quaternary centers by Ni-catalyzed cross coupling with aziridines.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chung-Yang Dennis Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(17), 5638-5641 (2015-04-17)
A Ni-catalyzed Negishi cross-coupling with 1,1-disubstituted styrenyl aziridines has been developed. This method delivers valuable β-substituted phenethylamines via a challenging reductive elimination that affords a quaternary carbon. A novel electron-deficient olefin ligand, Fro-DO, proved crucial for achieving high rates and
Contenido relacionado
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.