Merck
564990
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
Sinónimos:
Ishikawa’s Reagent
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 220,00
US$ 220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 220,00
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CHFCF2N(C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
223.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.3460 (lit.)
bp
56-57 °C (lit.)
densidad
1.230 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadena SMILES
CCN(CC)C(F)(F)C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H11F6N/c1-3-14(4-2)7(12,13)5(8)6(9,10)11/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
GC analysis includes Et2NCF=CFCF3 (two isomers), both of which are active fluorinating agents.
Aplicación
Demonstrates utility in fluorination.[1]
Displays the ability to insert a fluoro(trifluoromethyl) methylene moiety in unsaturated alcohols.[2]
Reactant for:
  • Friedel-Crafts type arylation of hydrofluorocarbons
  • Microbial hydroxylation of antibiotics
  • Electrochemical fluorination of trialkylamines and tetraalkylammonium salts
  • Fluorination of pyrethroides
Reactant for synthesis of:
  • γ-Hydroxy-α-fluoro-α-trifluoromethylcarboxamide
  • Florfenicol and thiamphenicol
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ogu, K-i et al
Tetrahedron Letters, 39, 305-305 (1998)
Koch, G. et al
Synlett, 693-693 (2004)