Merck
769053
Sigma-Aldrich
Oxygen
Messer® CANGas, 99.999%
Sinónimos:
Oxygen gas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
O2
Número de CAS:
Peso molecular:
32.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141904
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Filling mass: 16g
Filling volume: 10L
Nivel de calidad
Ensayo
99.999%
Formulario
gas
cadena SMILES
O=O
InChI
1S/O2/c1-2
Clave InChI
MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Oxygen is a colourless, odourless, oxidizing gas that is slightly heavier than air. Examples of applications include special analytical processes (e.g. total organic carbon [TOC] ) and use in the automotive industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Productos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Información legal
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame over circleGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)