Merck
769088
Sigma-Aldrich
Hydrogen
Messer® CANgas, 99.999%
Sinónimos:
Hydrogen gas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H2
Número de CAS:
Peso molecular:
2.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141902
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
0.07 (21 °C, vs air)
Nivel de calidad
descripción
Filling mass: 1g
Filling volume: 12L
Ensayo
99.999%
Formulario
gas
temp. de autoignición
1060 °F
lim. expl.
74.2 %
bp
−252.8 °C (lit.)
mp
−259.2 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]
InChI
1S/H2/h1H
Clave InChI
UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Hydrogen is a colourless, odourless, and flammable gas that is much lighter than air. It is used as a carrier gas in gas chromatography and as a fuel gas for flame ionization detectors (FID). Hydrogen is also a shielding gas and cooling gas in metallurgy and glass industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Productos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Información legal
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
<-238.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< -150 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)