Merck
766518
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethoxyamine hydrochloride
Sinónimos:
O-(2,2,2-Trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 117,00
US$ 117,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 117,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H5ClF3NO
Número de CAS:
Peso molecular:
151.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 117,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
161-163 °C
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NOCC(F)(F)F.Cl
InChI
1S/C2H4F3NO.ClH/c3-2(4,5)1-7-6;/h1,6H2;1H
Clave InChI
MIQJCHKNVAHUGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)