Ethylene - 768987 is a 99.95% pure gas that is not diluted in anything.
768987
Ethylene
Messer® CANGas, 99.95%
Sinónimos:
Ethene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
0.97 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
35.04 atm ( 20 °C)
descripción
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
Ensayo
99.95%
Formulario
gas
temp. de autoignición
842 °F
lim. expl.
36 %
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
cadena SMILES
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Clave InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Productos recomendados
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Información legal
Para utilizar con
Producto relacionado
regulador
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-148.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Hi there, I want to use this gas (ethylene) in UHV for adsorption. I would like to confirm that the bottle contains only (99.995%) ethylene, so I will not suffer from other admixtures. In general, is ethylene diluted in air or some other gases?
1 answer-