Merck
769029
Sigma-Aldrich
Neon
Messer® CANGas, 99.999%
Sinónimos:
Neon gas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ne
Número de CAS:
Peso molecular:
20.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142006
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
0.7 (21 °C, vs air)
Nivel de calidad
descripción
Filling mass: 10g
Filling volume: 12L
Ensayo
99.999%
Formulario
gas
resistividad
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
−246 °C (lit.)
mp
-248.67 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ne]
InChI
1S/Ne
Clave InChI
GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Neon is a colourless and odourless rare gas that is lighter than air. Applications include use as a filling gas for tubular neon lamps or buoyancy gas for stratospheric balloons. Neon is also a component of laser gas mixtures (helium-neon lasers, excimer lasers) and panning gas (filling gas for plasma display panels [PDP]). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Productos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Información legal
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)