Merck
766488
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromo-4-iodobenzoate
97%
Sinónimos:
3-Bromo-4-iodobenzoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrIO2
Número de CAS:
Peso molecular:
340.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
56-60 °C
grupo funcional
bromo
ester
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(I)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
OIMBMPVAESWCEA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)