Merck
75944
Sigma-Aldrich
Methyl trans-4-oxo-2-pentenoate
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Methyl trans-β-acetylacrylate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 365,00
5 G
US$ 1.450,00
US$ 365,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 365,00
5 G
US$ 1.450,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH=CHCO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
128.13
Beilstein:
906914
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 365,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
crystals
mp
59-61 °C (lit.)
59-61 °C
grupo funcional
ester
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(C)=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
GLVNZYODMKSEPS-ONEGZZNKSA-N
Otras notas
Reactive enone; conjugate addition of ketones and similar compounds, e.g. for Robinson annelations
[1][2]; DA-cycloadditions[3][4]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A.E. Ashcroft et al.
Tetrahedron, 40, 4579-4579 (1984)
C.J. Kowalski et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 3693-3693 (1988)
J. Oren et al.
Synthesis, 850-850 (1987)
M. Miyashita et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2857-2857 (1984)