122068
trans-4-Methoxy-3-buten-2-one
technical grade, 90%
Sinónimos:
(E)-4-Methoxy-3-buten-2-one
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.468 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
densidad
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C(OC)=C(\[H])C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-5(6)3-4-7-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
VLLHEPHWWIDUSS-ONEGZZNKSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?