113018
Crotonic acid
98%
Sinónimos:
trans-2-Butenoic acid
About This Item
Productos recomendados
vapor density
2.97 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.19 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
autoignition temp.
744 °F
expl. lim.
15.1 %, 171 °F
2.2 %, 135 °F
bp
180-181 °C (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])C(O)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+
InChI key
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Preparation Note
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?