Merck
68259
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-4-oxocrotonate
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Ethyl trans-γ-oxosenecioate, Ethyl trans-3-methyl-4-oxo-2-butenoate
Seleccione un Tamaño
50 ML
US$ 405,00
US$ 405,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
US$ 405,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
142.15
Beilstein:
1704098
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 405,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.461
bp
195-202 °C (lit.)
densidad
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)\C(C)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-10-7(9)4-6(2)5-8/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
Clave InChI
YLFXEUMFBVGYEL-GQCTYLIASA-N
Otras notas
C5-aldehydic ester useful for the synthesis of isoprenoids by Wittig reaction[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
E. Aig et al.
Synthetic Communications, 17, 419-419 (1987)