Merck
758523
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3BrF3N·HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
306.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
96-101 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Br.FC(F)(F)c1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C6H3BrF3N.BrH/c7-4-1-2-11-5(3-4)6(8,9)10;/h1-3H;1H
Clave InChI
XVEXNWJBZDKDBQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)