Merck
662739
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylpyridine
96%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 74,80
US$ 74,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 74,80
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
172.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 74,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.556
densidad
1.450 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
JFBMFWHEXBLFCR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Starting material used in a synthesis of crown-ester-bipyridines and viologens via sodium or nickel reductive coupling, side chain oxidation and esterification.[1]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, 907-907 (2005)